Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Oxoid™ ONE pour Salmonella
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Description
Enrichissez et récupérez Salmonella spp. à partir d’échantillons alimentaires en une seule étape grâce à la base Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella, une fois préparée avec le supplément sélectif Thermo Scientific Oxoid ONE Broth-Salmonella (SR0242).
Nécessite un supplément de bouillon ONE pour Salmonella, Réf. SR00242E.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Description | Bouillon ONE pour Salmonella |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Espèces | Salmonella |