Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PCX-100
Séparez les cations hydrophobes grâce à cette colonne d’échange de cations compatible avec les solvants.
576.69€ - 1173.00€
Spécification
Type de colonne | Mode mixte |
---|---|
À utiliser avec (application) | Phase inverse et échange d’ions |
Pression max. | 4000 psi (275 bars) |
Granulométrie | 8,5 μm |
Phase stationnaire | Acide sulfonique |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11341723
|
Thermo Scientific™
042193 |
8,5 μm | 4 mm | 50 mm |
576.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11321723
|
Thermo Scientific™
042189 |
8,5 μm | 4 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Séparez les cations hydrophobes à l’aide de la colonne échangeuse de cations Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 compatible avec les solvants. Cette colonne échangeuse de cations à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la plage de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité, solubiliser les échantillons autrement insolubles et éliminer les contaminants pour prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PCX-100 est particulièrement adaptée à l’analyse des analytes cationiques hydrophobes, dont les amines, les anilines, les antidépresseurs, les médicaments et les métabolites (tels que le méthotrexate et l’acide folique).
- Composées d’un substrat microporeux à base de polymère compatible avec des solvants aggloméré avec une couche de billes de latex qui sert à l’échange des cations
- Capacité d’échange d’ions d’environ 120 μeq/colonne
- 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvants organiques en phase mobile
Spécification
Mode mixte | |
4000 psi (275 bars) | |
Acide sulfonique | |
0 à 14 | |
L46 |
Phase inverse et échange d’ions | |
8,5 μm | |
Polymère sphérique microporeux | |
60 Å | |
4 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.