Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PCX-100
Séparez les cations hydrophobes grâce à cette colonne d’échange de cations compatible avec les solvants.
Marque: Thermo Scientific™ 042189
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Séparez les cations hydrophobes à l’aide de la colonne échangeuse de cations Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 compatible avec les solvants. Cette colonne échangeuse de cations à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la plage de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité, solubiliser les échantillons autrement insolubles et éliminer les contaminants pour prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PCX-100 est particulièrement adaptée à l’analyse des analytes cationiques hydrophobes, dont les amines, les anilines, les antidépresseurs, les médicaments et les métabolites (tels que le méthotrexate et l’acide folique).
- Composées d’un substrat microporeux à base de polymère compatible avec des solvants aggloméré avec une couche de billes de latex qui sert à l’échange des cations
- Capacité d’échange d’ions d’environ 120 µeq/colonne
- 100 % compatible avec les solvants et doit toujours être utilisé avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
Spécification
Échange d’ions | |
Reversed Phase and Ion Exchange | |
8,5 μm | |
Polymère, sphérique | |
60 Å | |
250 mm |
1 ml/min | |
4 000 psi | |
Acide sulfonique | |
0 à 14 | |
L46 | |
4 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.