Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
79.65€ - 159.30€
Spécification
CAS | 140462-76-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H24ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 373.87 |
Pourcentage de pureté | 99.97% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16484357
|
Medchem Express
HY-B0426A |
50 mg |
159.30€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16418488
|
Medchem Express
HY-B0426A |
10 mg |
79.65€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.Spécification
140462-76-6 | |
C21H24ClNO3 | |
373.87 | |
99.97% |
Sécurité et traitement
H301∣H400
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only