Learn More
Acide oléïque, extra pur, SLR, Fisher Chemical
C18H34O2, numéro CAS-112-80-1, acide cis-9-octadénoïque, acide cis-oléique, acide elaidoïque, glycon ro, glycon wo, oléate, acide oléique, pamolyn 100, wecoline oo, acide z-octadec-9-énoïque, 2,5 L, 360°C, CHEBI:16196, incolore, 282,46 g/mol, acide ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-énoïque, 13°C
98.20€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-80-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H34O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.47 |
Numéro MDL | MFCD00064242 |
Clé InChI | ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N |
Synonyme | oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid |
CID PubChem | 445639 |
ChEBI | CHEBI:16196 |
Nom IUPAC | acide (Z)-octadec-9-énoïque |
SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10588810
|
Fisher Chemical
O/0200/15 |
1 L |
98.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10000270
|
Fisher Chemical
O/0200/17 |
2.5 L |
148.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
C18H34O2, numéro CAS-112-80-1, acide cis-9-octadénoïque, acide cis-oléique, acide elaidoïque, glycon ro, glycon wo, oléate, acide oléique, pamolyn 100, wecoline oo, acide z-octadec-9-énoïque, 2,5 L, 360°C, CHEBI:16196, incolore, 282,46 g/mol, acide ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-énoïque, 13°C
Identifiants chimiques
112-80-1 | |
282.47 | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
445639 | |
acide (Z)-octadec-9-énoïque |
C18H34O2 | |
MFCD00064242 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
CHEBI:16196 | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Spécification
112-80-1 | |
Incolore | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00064242 | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
acide (Z)-octadec-9-énoïque | |
445639 | |
CHEBI:16196 | |
282.46g/mol | |
Liquide |
13°C | |
360°C | |
C18H34O2 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O | |
282.47 | |
9.7 | |
39.1 mPaS at 20°C | |
1mmHg 176 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : − 20°C
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Oleic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.