Learn More
Acide oléïque, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 10000270 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10000270
Marque: Fisher Chemical O/0200/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
C18H34O2, numéro CAS-112-80-1, acide cis-9-octadénoïque, acide cis-oléique, acide elaidoïque, glycon ro, glycon wo, oléate, acide oléique, pamolyn 100, wecoline oo, acide z-octadec-9-énoïque, 2,5 L, 360°C, CHEBI:16196, incolore, 282,46 g/mol, acide ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-énoïque, 13°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-80-1
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
Numéro MDL MFCD00064242
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nom IUPAC acide (Z)-octadec-9-énoïque
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Point de fusion 13°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 360°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 9.7
Viscosité 39.1 mPaS at 20°C
Poids de la formule 282.46g/mol
Tension de vapeur 1mmHg 176
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oleic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.