Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
84.30€ - 1550.00€
Spécification
Type de produit | Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve |
---|---|
Classification | OIML Classe E2 |
Matériau | Acier inox spécial |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11363284
|
Sartorius™
YCW312-AC-00 |
1 g |
84.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11373284
|
Sartorius™
YCW322-AC-00 |
2 g |
92.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11383284
|
Sartorius™
YCW352-AC-00 |
5 g |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11393284
|
Sartorius™
YCW412-AC-00 |
10 g |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11303294
|
Sartorius™
YCW422-AC-00 |
20 g |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11313294
|
Sartorius™
YCW452-AC-00 |
50 g |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11323294
|
Sartorius™
YCW512-AC-00 |
100 g |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11333294
|
Sartorius™
YCW522-AC-00 |
200 g |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11343294
|
Sartorius™
YCW552-AC-00 |
500 g |
313.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11353294
|
Sartorius™
YCW612-AC-00 |
1 kg |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11363294
|
Sartorius™
YCW622-AC-00 |
2 kg |
723.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11373294
|
Sartorius™
YCW652-AC-00 |
5 kg |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11343434
|
Sartorius™
YCW712-AC-00 |
10 kg |
1550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve | |
OIML Classe E2 | |
Acier inox spécial | |
7 950 kg/m3 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat