Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Code produit. 11393284 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11393284
Marque: Sartorius™ YCW412AC00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe E2
Matériau Acier inox spécial
Densité 7 950 kg/m3
Poids 10 g