Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Octyl Sepharose™ 4
Milieu de chromatographie par interaction hydrophobe aliphatique (HIC) pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
147.41€ - 769.00€
Spécification
Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 1 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %, chlorhydrate de guanidine 6 M, acétonitrile 30 %, HCL 1 mM |
---|---|
Conditions de stockage | 4°C à 30°C |
Type de produit | Milieu Octyl Sepharose 4 à débit rapide |
Granulométrie | 45 à 165 μm |
Pression max. | 100 kPa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10039649
|
Cytiva
17-0946-02 |
200 ml |
769.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10049649
|
Cytiva
17-0946-10 |
25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les ligands HIC sont couplés à des unités de monosacharide via leurs glycidylléthers correspondants, ce qui donne des matrices sans charges et des éthers stables entre les ligands et l'agarose
- Le dérivé octyle ajoute une sélectivité différente et complémentaire à la famille de produits HIC Fast Flow Sepharose
- Résine basée sur le l'agarose réticulée à 4 %
- Pris en charge par les applications industrielles et bien établi dans les procédés approuvés
- Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
Specifications
Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 1 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %, chlorhydrate de guanidine 6 M, acétonitrile 30 %, HCL 1 mM | |
Milieu Octyl Sepharose 4 à débit rapide | |
100 kPa | |
2 à 14 | |
Octyl |
4°C à 30°C | |
45 à 165 μm | |
4°% d’agarose réticulé | |
20 % d’éthanol |