Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Octyl Sepharose™ 4
Milieu de chromatographie par interaction hydrophobe aliphatique (HIC) pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
Marque:  Cytiva 17-0946-10
Code produit. 10049649
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les ligands HIC sont couplés à des unités de monosacharide via leurs glycidylléthers correspondants, ce qui donne des matrices sans charges et des éthers stables entre les ligands et l'agarose
  • Le dérivé octyle ajoute une sélectivité différente et complémentaire à la famille de produits HIC Fast Flow Sepharose
  • Résine basée sur le l'agarose réticulée à 4 %
  • Pris en charge par les applications industrielles et bien établi dans les procédés approuvés
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 mL
For Capture/Intermediate Purification of Large Proteins
Octyl Sepharose 4 Fast Flow Media
Resin on cross-linked 4% agarose
4% Cross-Linked Agarose
20 % d’éthanol
Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 1 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %, chlorhydrate de guanidine 6 M, acétonitrile 30 %, HCL 1 mM
4°C à 30°C
45 to 165 μm
100 kPa
2 à 14
Octyl
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Octyl Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol