Learn More
Cole Parmer Électrode de pH Oakton
L’électrode de pH Oakton est une électrode de pH combinée, à jonction double, remplie de gel.
Marque:  Cole Parmer 59001-70
115.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13273970
  • 126.27€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’électrode de pH Oakton est une électrode de pH combinée, à jonction double, remplie de gel.
  • Le boîtier résiste à l’impact, ce qui le rend idéal pour les applications de laboratoire et de terrain à usage général.
  • Compatible avec la plupart des pH-mètres.
  • Les électrodes de référence combinées Ag / AgCl ont un corps en époxy résistant aux impacts.
  • Les électrodes fournissent une réponse rapide et stable et sont idéales pour des relevés prolongés.
  • La conception remplie de gel ne nécessite pratiquement aucune maintenance.
  • Applications : pH
  • Type d’électrode : Double jonction
  • Matériau du corps de l’électrode : Époxy
  • Température max. : 80°C
  • Connecteur : BNC
  • Longueur : 127 mm
  • Diamètre : 12 mm
Spécification
Spécification
Accessoires pour ionomètres
Nom du produit
Cole Parmer Électrode de pH Oakton > Électrode de pH