Learn More
Cole Parmer Électrode sélective d’ions Oakton, fluorure
L’électrode sélective d’ions Oakton, fluorure est rapide et précise et ne nécessite pas de référence externe ; elle est plus facile à utiliser que les électrodes à demi-cellule de détection et de référence séparées.
Marque: Cole Parmer 27502-19
421.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’électrode sélective d’ions Oakton, fluorure est rapide et précise et ne nécessite pas de référence externe ; elle est plus facile à utiliser que les électrodes à demi-cellule de détection et de référence séparées.
- Les électrodes sont des électrodes sélectives d’ions à jonction double et sont pratiques à utiliser dans les endroits où deux électrodes ne rentrent pas.
- Le corps en verre fournit des mesures de haute qualité pour les applications de laboratoire.
- Un joint en verre amélioré améliore les performances et la fiabilité.
- Les jonctions internes scellées et les jonctions externes rechargeables peuvent accueillir des solutions de remplissage de référence spéciales, idéales pour les mesures à faible concentration.
- Les électrodes solides sont munies de douze bandes de polissage.
- À utiliser avec un instrument de mesure dont la résolution est de 0,1 mV pour obtenir les résultats les plus précis.
Spécification
BNC | |
Verre | |
ISE |
Double jonction | |
Flacon de 30 ml de solution de référence au fluorure, pipette de remplissage de référence, câble de 1 m, connecteur BNC et manuel d’instructions |