Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres de sécurité alimentaire à infrarouges
Parfaits pour les contrôles alimentaires et les programmes HACCP.
118.00€ - 306.00€
Produits 3
Code produit Marque Plage de températures (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de températures (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11781485
Afficher les documents
Digi-Sense™
35625-45
-30°C à +200°C
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11745009
Afficher les documents
Digi-Sense™
35625-40
minus;18° à 302°C N/A N/A N/A
11756088
Afficher les documents
Digi-Sense™
3562515
IR : minus; 35° à 275°C ; Sonde de contact : minus;0° à 200°C
118.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
Description
  • Peuvent également être utilisés à la maison, au bureau, sur le terrain ou en laboratoire, partout où vous en avez besoin pour mesurer rapidement et précisément les températures de surface
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Digi-Sense™ Thermomètres de sécurité alimentaire à infrarouges