Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres de sécurité alimentaire à infrarouges
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +200°C
IR : minus; 35° à 275°C ; Sonde de contact : minus;0° à 200°C
minus;18° à 302°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peuvent également être utilisés à la maison, au bureau, sur le terrain ou en laboratoire, partout où vous en avez besoin pour mesurer rapidement et précisément les températures de surface
Spécification
Spécification
| Type de produit | Thermomètre alimentaire infrarouge |
| Température max. (métrique) | 200°C |
| Température min. (métrique) | minus; 30°C |
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +200°C |