Learn More
Oakton™ Électrodes et sondes Oakton pour pH-mètres 1100 et pH-mètres 2100, électrode de pH / ATC combinée, jonction double
Électrodes de rechange
Marque: Oakton™ 35811-72
165.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’électrode de pH est à jonction double, rechargeable avec un corps en verre
- La sonde de température est en acier inoxydable 304 et utilisée pour les mesures avec compensation automatique de la température
- Avec un câble de 3 pieds (0,9 m) de long
- “La sonde de température / électrode de pH “tout-en-un”” est dotée d’un corps en époxy, remplie de gel et est disponible à simple ou double jonction
- Avec un connecteur BNC pour le pH, une fiche phono pour la température et un câble de 30 in (0,8 m) de long
Spécification
BNC / mini-jack ATC | |
Époxy | |
0°C à 80°C | |
Gel | |
Appareil de mesure du pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510, pH 1100, pH 2100 | |
Ag/AgCl | |
36 in | |
0,47 in |
Double | |
0 à 12 | |
Électrode combinée pH / ATC | |
Eau de champs usée et solutions avec métaux lourds ou matières organiques | |
Câble de 2,5 pi, flacon de stockage d’électrodes et solution de stockage | |
32°F à 176°F | |
0,9m | |
12 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oakton™ Électrodes et sondes Oakton pour pH-mètres 1100 et pH-mètres 2100, électrode de pH / ATC combinée, jonction double > Électrode combinée pH/ATC, double jonction
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu