Learn More
O-Benzyl-L-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11448710
O-Benzyl-L-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448710
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11448710
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22393.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4726-96-9
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.218
Numéro MDL MFCD00065937
Clé InChI IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonyme o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 78457
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylméthoxypropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-L-serine
Point de fusion 213°C (decomposition)
Beilstein 2114846
Quantité 25 g
Poids de la formule 195.22
Rotation optique +7° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ17J032 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2023 Catalog NumberB22393.06,B22393.14
Numéro de lot10241666 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog NumberB22393.06,B22393.14
Numéro de lotQ08I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2022 Catalog NumberB22393.06,B22393.14
Numéro de lot10166774 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22393.06,B22393.14
Numéro de lot10202006 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22393.06,B22393.14
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O-Benzyl-L-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >