Learn More
O-Benzyl-L-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11925521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11925521
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 440930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4726-96-9
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Clé InChI IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonyme o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
CID PubChem 78457
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylméthoxypropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-L-serine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C to 213°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique 22.5
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
Product Identifier
  • O-Benzyl-L-serine