Learn More
o-anisidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10102900
o-anisidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10102900
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10102900
Marque: Thermo Scientific Acros 104812500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-04-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00007688
Clé InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nom IUPAC 2-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Anisidine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3.0°C to 6.0°C
Densité 1.0920g/mL
Point d’ébullition 225.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5730 to 1.5750
Quantité 250 mL
Beilstein 13, 358
Merck Index 14, 667
Gravité spécifique 1.092
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469019 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number104810010,104810050,104812500
Numéro de lotA0444870 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number104810010,104810050,104812500
Numéro de lotA0321751 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number104810010,104810050,104812500
Numéro de lotA0411776 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number104810010,104810050,104812500
Numéro de lotA0427842 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
o-anisidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >