Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate O-Acétyl-L-carnitine
Agoniste cholinergique faible
81.10€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5080-50-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17NO4·HCl |
Synonyme | Chlorhydrate de (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate ; chlorydrate de L-Carnitine acetyl ester |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474119
|
Thermo Scientific Chemicals
J61536.06 |
5 g |
81.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484119
|
Thermo Scientific Chemicals
J61536.14 |
25 g |
284.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5080-50-2 | |
C9H17NO4·HCl | |
Chlorhydrate de (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate ; chlorydrate de L-Carnitine acetyl ester |
Spécification
Blanc | |
Agoniste cholinergique faible | |
C9H17NO4·HCl | |
Chlorhydrate de (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate ; chlorydrate de L-Carnitine acetyl ester | |
Réactif de transduction de signal | |
4340103 | |
[H+].[Cl-].CC(=O)OC(CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C | |
239.70 |
2°C à 8°C | |
5080-50-2 | |
239,70g/mol | |
Hygroscopique | |
Poudre cristalline blanche | |
JATPLOXBFFRHDN-UHFFFAOYNA-N | |
hydrogen 3-(acetyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoate chloride |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid
- O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride