Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate O-Acétyl-L-carnitine
Code produit. 15474119
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Agoniste cholinergique faible
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5080-50-2
Formule moléculaire C9H17NO4·HCl
Synonyme Chlorhydrate de (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate ; chlorydrate de L-Carnitine acetyl ester
Spezifikation
Quantité 5 g
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Agoniste cholinergique faible
Poids de la formule 239,70g/mol
Sensibilité Hygroscopique
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre cristalline blanche
Beilstein 4340103
Clé InChI JATPLOXBFFRHDN-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC(=O)OC(CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
Nom IUPAC hydrogen 3-(acetyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoate chloride
Poids moléculaire (g/mol) 239.70
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride