Learn More
Masterflex™ Connecteur en T en nylon
28.95€ - 30.80€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Forme | En T |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12334628
|
Masterflex™
30613-22 |
12,7mm |
29.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12354628
|
Masterflex™
30613-30 |
19,05mm |
30.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12364628
|
Masterflex™
30613-34 |
25,4mm |
30.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12304628
|
Masterflex™
30613-10 |
4,76mm |
28.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12314628
|
Masterflex™
30613-14 |
6,35mm |
29.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12324628
|
Masterflex™
30613-18 |
9,52mm |
28.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Nylon | |
10/boîte | |
121°C |
-46°C | |
En T | |
Connecteur en T |