Learn More
Masterflex™ Connecteur en T en nylon
Marque:  Masterflex™ 30613-22
Code produit. 12334628
  • 29.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
12,7 mm
12,7mm
10/boîte
121°C
Nylon
-46°C
En T
Connecteur en T