Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en PE
Ces raccords de réduction cannelés, droits et économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils. Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
Marque: Masterflex™ 30621-97
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications à basse pression
- Bonne résistance chimique
- Disponible en plusieurs tailles
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
- Plage de températures comprises entre &-46&°C et &+121&°C
Spécification
Nylon | |
-46°C | |
Oxyde d’éthylène | |
Raccords cannelés |
Tubulure de 5/8 x 1/4 pouces de dia. int. | |
10/boîte | |
121°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord de réduction en PE > Pour tubulures de 5/8 x 1/4 pouce de D.I.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu