Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en PE
Ces raccords de réduction cannelés, droits et économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils. Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
27.30€
Spécification
Matériau Nylon
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
13254440
Afficher les documents
Masterflex™
30622-28
Tubulure de 1/4 x 1/8 pouces de dia. int. 10/boîte
27.30€
10 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15314680
Afficher les documents
Masterflex™
30621-97
Tubulure de 5/8 x 1/4 pouces de dia. int. 10/boîte
27.30€
10 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
Description
  • Idéal pour les applications à basse pression
  • Bonne résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
  • Plage de températures de −46° à +121°C
Spécification
Spécification
Nylon
10/boîte
121°C
-46°C
Oxyde d’éthylène
Raccords cannelés
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord de réduction en PE