Learn More
Merck Filtre à tamis en nylon
À utiliser lors du prélèvement d’algues et de cellules, l’analyse de particules, la filtration de grandes particules, la préfiltration de solvants et le contrôle de la peinture. Les filtres à tamis en nylon sont hautement hydrophiles.
137.00€ - 429.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | Nylon |
Porosité | 10 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11750443
|
Merck
NY1004700 |
47 mm |
295.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710443
|
Merck
NY1009000 |
90 mm |
429.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11894031
|
Merck
NY1002500 |
25 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Température de fonctionnement maximale de 100°C
- Fabriqué en nylon pour assurer la compatibilité avec une large gamme de solvants
- Peut être stérilisé par traitement à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
- Peut également être utilisé comme filtre de fond pour les systèmes automatisés d’imagerie de particules
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
10 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
Nylon | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Hydrophile |