Learn More
Merck Filtre à tamis en nylon
À utiliser lors du prélèvement d’algues et de cellules, l’analyse de particules, la filtration de grandes particules, la préfiltration de solvants et le contrôle de la peinture. Les filtres à tamis en nylon sont hautement hydrophiles.
Marque: Merck NY1002500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Filtres à membrane en nylon avec des tailles de pores allant de 0,20 à 1,2 µm et 2) Filtres à tamis tissé avec ouvertures de maille allant de 5 à 180 µm.Notre filtre à tamis en nylon tissé de 5 µm (NY054700) est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour l’analyse de la propreté.
Caractéristiques et avantages :
- Large gamme de tailles de pores disponibles
- Résistant aux solvants agressifs
Applications : Élimination et clarification des particules ; filtration par solvant ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyse de propreté automobile
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
10 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
Boîte de 100 | |
Hydrophile |
Blanc | |
Nylon | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |