Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu nylon pour étiqueteuses portables M210 et M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Marque: Brady™ 152092
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes en nylon pour imprimantes portatives Brady™ M210 et M211.
- Adhésif permanent agressif
- Étiquettes découpées
- Adaptées aux basses températures : congélateurs ou azote liquide
- Autoclavable
Spécification
Étiquettes | |
Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transfert thermique | |
25,4 mm | |
19 mm | |
Acrylique, permanent | |
Non stérile | |
Cartouche, étiquette | |
Étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des appareils électriques, identification générale, étiquetage de laboratoire |
Noir sur blanc | |
Tissu en nylon | |
1 in | |
0,75 in | |
0,165 mm | |
Autoclavable | |
Mat | |
2011/65/UE et 2015/863 | |
121 |