Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour imprimantes d’étiquettes portatives
Code produit. p-7224735
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17633205
Marque: Brady™ 152090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes autoclavables en nylon pour imprimantes portatives, adaptées aux basses températures.
Étiquettes en nylon pour imprimantes portatives Brady™ M210 et M211.
  • Adhésif permanent agressif
  • Étiquettes découpées
  • Adaptées aux basses températures : congélateurs ou azote liquide
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Étiquettes
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Matériau Tissu en nylon
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Épaisseur (impériale) 0.0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des appareils électriques, identification générale, étiquetage de laboratoire
Quantité 140
Alternate Part Number M21-11-499