Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, gel de protéines midi
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon.
282.00€ - 293.00€
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Applications recommandées Dénaturant
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Puits Prix Quantité et disponibilité  
10452342
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1401BOX
12 + 2 puits
282.00€
1 kit
10695183
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1401A
12 + 2 puits, avec adaptateurs
293.00€
1 kit
10267072
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1402BOX
20 puits
282.00€
1 kit
10605193
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1402A
20 puits, avec adaptateurs
293.00€
10 pièces
10585013
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1403BOX
26 puits
282.00€
10 pièces
10605383
Afficher les documents
Invitrogen™
WG1403A
26 puits, avec adaptateurs
293.00€
1 kit
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
4 à 12%
1,0 mm
Dénaturant
Dénaturant
NuPAGE™
Température ambiante
13 cm
Midi
Bis-Tris
3,5 à 260 kDa
Poids moléculaire
10 gels/boîte
Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
8 cm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, gel de protéines midi