Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage de microplaques vertical Nunc™
Les racks de stockage de microplaques vertical Thermo Scientific™ Nunc constituent un système de stockage d'échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les plaques multi-puits, les plaques Deepwell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Marque: Thermo Scientific™ 367002
149.84 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les racks de stockage de microplaques vertical Thermo Scientific™ Nunc constituent un système de stockage d'échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les plaques multi-puits, les plaques Deepwell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d'ADN et d'ARN, ainsi que des composés pour le screening haut débit.
Caractéristiques :
- Étagères réglables convenant à tous les racks de plaques ou pour tubes à essai
- Rangement vertical pour optimiser l’espace dans les coffres et les armoires de congélation
- La barre de maintien garde les plaques fermement en place.
- Poignées sur les faces supérieure et latérales pour un transport facile
- La barre de verrouillage sur la face avant du rack maintient en place les racks de tubes et permet de lire les code-barres
Peut accueillir :
- 18 microplaques compactes
- 10 microplaques de taille standard
- (6) plaques Deepwell de 1 ml
- (5) plaques Deepwell de 2 ml
Spécification
Rack pour microplaques verticales | |
Autoclavable | |
Microplaques | |
Rectangle | |
1 | |
5.31 po | |
3,74 po |
Rack de stockage de microplaques Nunc, conception verticale avec étagères réglables | |
naturel | |
aluminium | |
1 | |
13,5 cm | |
9,5 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.