Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage de microplaques vertical Nunc™
Les racks de stockage de microplaques vertical Thermo Scientific™ Nunc constituent un système de stockage d'échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les plaques multi-puits, les plaques Deepwell et les portoirs de microtubes Cryobank.
204.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour microplaques verticales |
---|---|
Description | Rack de stockage de microplaques Nunc, conception verticale avec étagères réglables |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Microplaques |
Matériau | aluminium |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10327812
|
Thermo Scientific™
367002 |
naturel |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les racks de stockage de microplaques vertical Thermo Scientific™ Nunc constituent un système de stockage d'échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les plaques multi-puits, les plaques Deepwell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d'ADN et d'ARN, ainsi que des composés pour le screening haut débit.
- Étagères réglables convenant à tous les portoirs de plaques ou de tubes
- Rangement vertical pour optimiser l'espace dans les coffres et les armoires de congélation.
- Une pince de fixation sur chaque compartiment maintient les plaques en place de manière sécurisée.
- Des poignées situées sur les faces supérieure et latérales facilitent le transport des racks.
- La barre de verrouillage sur la face avant du rack maintient en place les portoirs de tubes et permet de lire les code-barres.
- Aluminium
- Autoclavables
Capacité :
- 18 microplaques à profil bas
- 10 microplaques standard
- (6) plaques Deepwell de 1ml
- (5) plaques Deepwell de 2 ml
Spécification
Rack pour microplaques verticales | |
Autoclavable | |
aluminium | |
13,5 cm | |
9,5 cm |
Rack de stockage de microplaques Nunc, conception verticale avec étagères réglables | |
Microplaques | |
Rectangle | |
5.31 po | |
3,74 po |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.