Learn More
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
Marque: Thermo Scientific™ 331827
144.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques. Comprend un couvercle transparent avec des options pour tubes de plusieurs tailles.
- Non stérile
Informations de commande :
10/boîte
Spécification
Transparent | |
Tubes cryogéniques de 1-2 ml | |
Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet) |
Pour cryotubes standard de 1-2 ml, non stériles | |
10/sachet, 10/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30