Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de transport d’urine Nunc™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Les flacons de transport d’urine Thermo Scientific Nunc permettent de transporter des tubes à centrifuger de 10-11 ml
288.00€ - 358.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de transport |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Capacité (métrique) | 10 ml à 11 ml |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10623262
![]() |
Thermo Scientific™
333510 |
Récipient avec tube de centrifugation | Tube de centrifugation tenu par le bouchon |
288.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10305951
|
Thermo Scientific™
362820 |
Récipient avec insert en mousse | Insert en mousse |
358.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les flacons de transport d’urine Thermo Scientific Nunc permettent de transporter des tubes à centrifuger de 10-11 ml
Les produits Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
- Pour un transport des échantillons en toute sécurité
- Flacons fabriqués en polyéthylène ou polypropylène hautement résistant aux chocs Bouchons fabriqués en polyéthylène
Spécification
Récipient de transport | |
Polypropylène | |
Polyéthylène | |
Transport des tubes à centrifuger de 10 à 11 ml |
Oui | |
10 ml à 11 ml | |
Récipient avec tube de centrifugation |