Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de transport d’urine Nunc™
Les flacons de transport d’urine Thermo Scientific Nunc permettent de transporter des tubes à centrifuger de 10-11 ml
Marque:  Thermo Scientific™ 362820
292.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10305951
  • 358.00€ / 400 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les flacons de transport d’urine Thermo Scientific Nunc permettent de transporter des tubes à centrifuger de 10-11 ml
Les produits Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
  • Récipients fabriqués en polystyrène, polyéthylène ou polypropylène hautement résistant aux chocs
  • Bouchons fabriqués en polyéthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient de transport
Polypropylène
Les récipients universels et de transport sont conformes au test de mise sous vide à 95 kPa décrit dans les instructions d’emballage ONU 602/650 relatives au transport de substances infectieuses et d’échantillons diagnostiques (sauf les n° de catalogue 33
Récipient avec insert en mousse
Insert en mousse
Oui
10 à 11 ml
Polyéthylène
Transport des tubes à centrifuger de 10 à 11 ml