Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes pour dosage biologique carrées Nunc™
Description
Réalisez la sélection dʼun grand nombre de colonies pour des clonages, des cultures de bactéries, de champignons et des tests de diffusion en gélose grâce aux boîtes carrées pour dosage biologique Thermo Scientific™ Nunc™.
Disponibles dans les surfaces traitées et non traitées de culture cellulaire, les boîtes pour dosage biologique polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ sont utiles pour la sélection d’un grand nombre de colonies, de culture de bactéries et de champignons ou pour fournir un environnement fermé pour d’autres récipients de culture.
- Utilisation comme chambre dʼhumidité pour lʼincubation sur des plaques Nunc MicroWell™
- Doublées en papier filtre, idéales pour une utilisation en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
- Transparentes et compatibles avec des instruments robotiques automatisés
Boîtes non traitées
- Idéales pour le screening de bibliothèques ou pour isoler des clones
- Utiles pour le screening de grands volumes de colonies à des fins d’expériences de clonage
- Peuvent être utilisées pour la culture de bactéries et de champignons mais également comme chambre d’humidité pour l’incubation sur des plaques Nunc MicroWell
- Adaptées à des tests de diffusion en gélose
- Doublées en papier filtre, également utiles en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
- Grande surface de culture
- Conçues pour le screening génomique et le prélèvement de colonie
Especificaciones
Especificaciones
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 135 ml |
| Couleur | Transparents |
| Surface de culture | 500 cm2 |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Nunclon Delta |
| Type | Plaque multipuits |
| Volume (métrique) de travail | 135 ml |
| Nbre par carton | 16 |
| Mostrar más |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.