Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes pour dosage biologique carrées Nunc™
BIOPHARMA
Code produit. 10059030
25 mm, Nunclon Delta, 16 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Hauteur (métrique):
20 mm
25 mm
Traitement de surface:
Non traité
Nunclon Delta
Conditionnement:
16 pièces
20 pièces
Code produit. 10059030
Marque: Thermo Scientific™ 166508
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez la sélection dʼun grand nombre de colonies pour des clonages, des cultures de bactéries, de champignons et des tests de diffusion en gélose grâce aux boîtes carrées pour dosage biologique Thermo Scientific™ Nunc™.
Disponibles dans les surfaces traitées et non traitées de culture cellulaire, les boîtes pour dosage biologique polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ sont utiles pour la sélection d’un grand nombre de colonies, de culture de bactéries et de champignons ou pour fournir un environnement fermé pour d’autres récipients de culture.
  • Utilisation comme chambre dʼhumidité pour lʼincubation sur des plaques Nunc MicroWell™
  • Doublées en papier filtre, idéales pour une utilisation en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
  • Transparentes et compatibles avec des instruments robotiques automatisés
Boîtes non traitées
  • Idéales pour le screening de bibliothèques ou pour isoler des clones
  • Utiles pour le screening de grands volumes de colonies à des fins d’expériences de clonage
  • Peuvent être utilisées pour la culture de bactéries et de champignons mais également comme chambre d’humidité pour l’incubation sur des plaques Nunc MicroWell
  • Adaptées à des tests de diffusion en gélose
  • Doublées en papier filtre, également utiles en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
  • Grande surface de culture
  • Conçues pour le screening génomique et le prélèvement de colonie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 135 ml
Couleur Transparents
Surface de culture 500 cm2
Forme Carré
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque multipuits
Volume (métrique) de travail 135 ml
Nbre par carton 16
Nb par paquet 4
Hauteur (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 25 po
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot186489 Type de certificatCertificat d'irradiation Date02/09/2025 Code produit166508
Numéro de lot186489 Type de certificatCertificat de conformité Date04/07/2025 Code produit166508
Numéro de lot170717 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit166508
Numéro de lot173402 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit166508
Numéro de lot171738 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit166508
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes pour dosage biologique carrées Nunc™ >