Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Gamme complète de pipettes sérologiques de qualité pour soutenir chaque étape de la recherche sur la culture cellulaire
63.55€ - 249.00€
Spécification
Description | Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans |
---|---|
Matériau | En PS |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16400901
|
Thermo Scientific™
170353N |
1 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
220.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16410901
|
Thermo Scientific™
170354N |
2 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
112.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16420901
|
Thermo Scientific™
170355N |
5 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
63.55€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16430901
|
Thermo Scientific™
170356N |
10 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
84.35€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16440901
|
Thermo Scientific™
170357N |
25 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
144.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16450901
|
Thermo Scientific™
170358N |
50 ml | Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché |
249.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16460901
|
Thermo Scientific™
170364N |
1 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
181.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16470901
|
Thermo Scientific™
170365N |
2 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
94.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16480901
|
Thermo Scientific™
170366N |
5 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
63.75€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16490901
|
Thermo Scientific™
170367N |
10 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
81.35€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16400911
|
Thermo Scientific™
170368N |
25 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
138.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16410911
|
Thermo Scientific™
170369N |
50 ml | Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée |
189.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16420911
|
Thermo Scientific™
170371N |
1 ml | Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés |
177.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16430911
|
Thermo Scientific™
170372N |
2 ml | Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés |
87.75€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16669752
|
Thermo Scientific™
170373N |
5 ml | Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés |
141.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16450911
|
Thermo Scientific™
170374N |
10 ml | Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés | N/A | N/A | N/A | |||||
16679752
|
Thermo Scientific™
170374N |
10 ml | Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés |
176.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16460911
|
Thermo Scientific™
170375N |
25 ml | Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés |
138.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16470911
|
Thermo Scientific™
170376N |
50 ml | Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés |
184.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Grâce à leurs spécifications très strictes et à leurs fonctions pratiques, les pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™ constituent un excellent choix pour les travaux de laboratoire quotidiens. Les graduations transparentes, en gras et bidirectionnelles facilitent la lecture des volumes de liquides et des quantités de distribution. Large gamme de tailles et d’options d’emballage.
Détails du produit :
- Large gamme de volumes et d’options d’emballage
- Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
- Pipettes emballées individuellement dans du papier/plastique ou des pelures en plastique pour un niveau garanti de stérilité
- Réduisez les déchets d’emballage grâce aux options de conditionnement en vrac
Étalonnage certifié des graduations de précision et d’exactitude
- Garantit une précision de distribution de +/-2 % pour 1 ml et 2 ml et de +/-1 % pour 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml à plein volume
Graduations transparentes, en gras et bidirectionnelles
- Graduations à contraste élevé pour des volumes faciles à lire
- Les graduations inversées permettent de déterminer le volume de distribution
Graduations négatives
- Augmentez la capacité des pipettes pour assurer des volumes supplémentaires
Bouchon de filtre
- Évitez la contamination par des aérosols ou des liquides du dispositif de pipetage tout en réduisant davantage les risques de contamination d’un échantillon à l’autre
Spécifications :
- Matériau : PS vierge à 100 % ultra-transparent pour une clarté maximale
- Sans contaminants : Exempt de RNase/DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
- Stérilité : Irradiation électronique au niveau SAL de 10-6
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
Test de produits
- Certificat de qualité
Spécification
Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans | |
En PS | |
Stérile |