Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Code produit. 16480901
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Type d’emballage:
Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché
Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée
Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés
Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés
Quantité:
100/emballage ; 200/boîte
125/emballage ; 500/boîte
200/emballage ; 1000/boîte
25/emballage ; 100/boîte
25/emballage ; 200/boîte
50/emballage ; 100/boîte
50/emballage ; 1000/boîte
50/emballage ; 200/boîte
50/emballage ; 500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 16480901
Marque: Thermo Scientific™ 170366N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme complète de pipettes sérologiques de qualité pour soutenir chaque étape de la recherche sur la culture cellulaire
Grâce à leurs spécifications très strictes et à leurs fonctions pratiques, les pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™ constituent un excellent choix pour les travaux de laboratoire quotidiens. Les graduations transparentes, en gras facilitent la lecture des volumes de liquides et des quantités de distribution. Large gamme de tailles et d’options d’emballage.
Détails du produit :
  • Large gamme de volumes et d’options d’emballage
  • Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
  • Pipettes emballées individuellement dans du papier/plastique ou des pelures en plastique pour un niveau garanti de stérilité
  • Réduisez les déchets d’emballage grâce aux options de conditionnement en vrac
Étalonnage certifié des graduations de précision et d’exactitude
  • Garantit une précision de distribution de +/-2 % pour 1 ml et 2 ml et de +/-1 % pour 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml à plein volume
Graduations transparentes, en gras et bidirectionnelles
  • Graduations à contraste élevé pour des volumes faciles à lire
  • Les graduations inversées permettent de déterminer le volume de distribution
Graduations négatives
  • Augmentez la capacité des pipettes pour assurer des volumes supplémentaires
Bouchon de filtre
  • Évitez la contamination par des aérosols ou des liquides du dispositif de pipetage tout en réduisant davantage les risques de contamination d’un échantillon à l’autre
Spécifications :
  • Matériau : PS vierge à 100 % ultra-transparent pour une clarté maximale
  • Sans contaminants : Exempt de RNase/DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
  • Stérilité : Irradiation électronique au niveau SAL de 10-6
  • Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
Test de produits
  • Certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Certifications/Conformité Exempt de RNase et de DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
Description Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans
Matériau En PS
Stérilité Stérile
Quantité 100/emballage ; 200/boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée
Volume (métrique) 5 mL