Learn More
Thermo Scientific™ Tournevis Nunc™ pour systèmes de tubes Cryobank et Bank-It™, manuels
Tubes Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ faciles et rapides à ouvrir ou fermer grâce à ces tournevis, disponibles en version manuelle ou électrique en fonction des besoins de votre application.
Marque: Thermo Scientific™ 369644
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.28000kg
Description
Bouchez et débouchez rapidement et facilement les tubes Nunc Cryobank à l’aide des tournevis Thermo Scientific™ Nunc™ pour systèmes Cryobank et Bank-It™, disponibles en modèles manuels et électriques pour s’adapter à votre application. Les flacons Nunc Cryobank permettent à l’utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses flacons cryogéniques grâce à un code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des flacons. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
La prise pour tournevis retient le bouchon du flacon, permettant la manipulation du bouchon d’une seule main.Garantie : 90 jours
Spécification
Tournevis électrique, prise européenne | |
2D | |
Rouge, Noir | |
Systèmes Cryobank et Bank-It |
Tournevis manuel | |
Cryobank, Bank-It | |
Européenne |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.