Learn More
Thermo Scientific™ Tournevis Nunc™ pour systèmes de tubes Cryobank et Bank-It™, manuels
Tubes Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ faciles et rapides à ouvrir ou fermer grâce à ces tournevis, disponibles en version manuelle ou électrique en fonction des besoins de votre application.
49.80€ - 4170.00€
Spécification
Codage 2D
Type de flacon Cryobanque, Bank-It
À utiliser avec (équipement) Systèmes Cryobank et Bank-It
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10709153
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
369643
Tournevis manuel US
49.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10401633
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
369644
Tournevis électrique, prise européenne Européenne Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Bouchez et débouchez rapidement et facilement les tubes Nunc Cryobank à l’aide des tournevis Thermo Scientific™ Nunc™ pour systèmes Cryobank et Bank-It™, disponibles en modèles manuels et électriques pour s’adapter à votre application. Les flacons Nunc Cryobank permettent à l’utilisateur d’obtenir un meilleur suivi de ses flacons cryogéniques grâce à un code 2D, lui offrant ainsi la meilleure capacité de stockage du marché et la possibilité d’automatiser le bouchage et le débouchage des flacons. Les tubes s’enclipsent dans le portoir et peuvent être manipulés sans risque de chute accidentelle.
La prise pour tournevis retient le bouchon du flacon, permettant la manipulation du bouchon d’une seule main.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
2D
Cryobanque, Bank-It
Systèmes Cryobank et Bank-It
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.