Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Améliorez la fixation des cellules à la surface de culture grâce au revêtement de matrice extracellulaire des flacons Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ avec revêtement de poly-D-lysine ou de collagène I.
Marque: Thermo Scientific™ 132705
1222.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez la fixation des cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des flacons Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ avec revêtement de poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
Caractéristiques- Ouverture large et col incliné pour un accès facile et complet à la surface de culture
- Bouchon ergonomique, s’ouvrant et se fermant en un 1/3 de tour.
- Idéal pour la culture des cellules difficiles qui ne se lient pas aux surfaces traitées pour la culture cellulaire classiques
- Stériles et apyrogènes
Bouchons filtrants :
- Bouchons ventilés et bouchons filtrants disponibles
- Bouchons filtrants équipés d’un filtre hydrophobe pour assurer l’homogénéité des échanges gazeux
- Repère en forme de Y permettant la vérification visuelle de la position de ventilation, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons filtrants
Recommandées dans les cas suivants :
Culture cellulaire
Spécification
Flacon Nunc EasYFlask de 175cm2 | |
Basse | |
5 | |
Oui | |
Étroite | |
Bouchon à vis | |
Aucun |
Verre | |
30 | |
Résine en PTFE | |
Large | |
Plat | |
175 cm2 | |
55 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.