Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Code produit. p-4524975
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
25 cm²
75 cm2
75 cm2
Revêtement de surface:
Corning Cellbind
Résine en PTFE
Conditionnement:
30 pièces
60 pièces
Code produit. 10521645
Marque: Thermo Scientific™ 132703
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la fixation des cellules à la surface de culture grâce au revêtement de matrice extracellulaire des flacons Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ avec revêtement de poly-D-lysine ou de collagène I.
Améliorez la fixation des cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des flacons Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ avec revêtement de poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
Caractéristiques
  • Ouverture large et col incliné pour un accès facile et complet à la surface de culture
  • Bouchon ergonomique, s’ouvrant et se fermant en un 1/3 de tour.
  • Idéal pour la culture des cellules difficiles qui ne se lient pas aux surfaces traitées pour la culture cellulaire classiques
  • Stériles et apyrogènes
Bouchons filtrants :
  • Bouchons ventilés et bouchons filtrants disponibles
  • Bouchons filtrants équipés d’un filtre hydrophobe pour assurer l’homogénéité des échanges gazeux
  • Repère en forme de Y permettant la vérification visuelle de la position de ventilation, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons filtrants
Recommandées dans les cas suivants :
Culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon traité pour culture cellulaire Nunc 300 cm2, fermeture évent/bouchon
Matériau Verre
Type de goulot Basse
Nbre par carton 60
Nb par paquet 10
Revêtement de surface Résine en PTFE
Mouth Style Large
Stérilité Étroite
Forme du fond Plat
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface de culture 25 cm²
Volume (métrique) de travail 7 ml
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.