Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multi-puits non traitées Nunc™
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
344.00€ - 419.00€
Spécification
Type de produit | Plaque multi-puits |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Non traité |
Type de puits | Flat Bottom (F-well) |
Comprend | Couvercle |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10624903
![]() |
Thermo Scientific™
144530 |
24 |
379.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10559532
![]() |
Thermo Scientific™
150200 |
12 |
382.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10396482
![]() |
Thermo Scientific™
150239 |
6 |
344.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10132882
![]() |
Thermo Scientific™
150787 |
48 |
419.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10778724
|
Thermo Scientific™
179820 |
4 |
402.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
- Puits ronds à fond plat
- Excellentes propriétés optiques
- Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
- Couvercle équipé de coins entaillés pour un bon ajustement et une orientation facile
- Stériles et apyrogènes
Spécification
Plaque multi-puits | |
Non traité | |
Couvercle |
Stérile | |
Flat Bottom (F-well) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.