Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multi-puits non traitées Nunc™
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 150239
222.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24318" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
- Puits ronds à fond plat, avec couvercle
- Excellentes propriétés optiques
- Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
- Couvercle équipé de coins entaillés pour un bon ajustement et une orientation facile
- Apyrogènes
Spécification
Plaque multi-puits | |
6 | |
Stérile | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
3 ml (puits) | |
3 ml | |
Non traité | |
Couvercle | |
1 | |
86 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
184890 | Certificat d'irradiation | 23/04/2025 | 150239 |
184070 | Certificat d'irradiation | 28/02/2025 | 150239 |
184890 | Certificat de conformité | 23/04/2025 | 150239 |
184070 | Certificat de conformité | 15/02/2025 | 150239 |
168387 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150239 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.