Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Remplacez vos lames de microscope en verre par des lames de microscope Thermo Scientific™ Nunc™, qui offrent une meilleure adhérence cellulaire.
487.00€ - 585.00€
Spécification
Nbre par carton | 100 |
---|---|
Nb par paquet | 20 |
Stérilité | Stériles |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10526371
|
Thermo Scientific™
160005 |
Permanox |
487.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10788091
|
Thermo Scientific™
960004 |
Polystyrène |
585.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Obtenez une attache et une croissance cellulaires similaires à celles de flacons et de boîtes de culture standard avec les lames de microscope en plastique Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en polystyrène ou en plastique Permanox.
- Le traitement de surface des lames en plastique assure une adhérence et une croissance cellulaires optimales, semblables à celles des récipients de culture cellulaire réguliers
Spécification
100 | |
Stériles | |
25 mm | |
75 x 25 mm |
20 | |
75 mm | |
Traité pour la culture cellulaire |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.