Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Description
Obtenez une attache et une croissance cellulaires similaires à celles de flacons et de boîtes de culture standard avec les lames de microscope en plastique Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en polystyrène ou en plastique Permanox.
- Le traitement de surface des lames en plastique assure une adhérence et une croissance cellulaires optimales, semblables à celles des récipients de culture cellulaire réguliers
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 20 |
| Stérilité | Stériles |
| Matériau | Polystyrène |
| Revêtement | Traité pour la culture cellulaire |
| Description | Lame de microscope en polystyrène |
| Dimensions (L x l) | 75 x 25 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.