Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
128.00€ - 581.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Longueur (impériale) | 5 po |
Longueur (métrique) | 127 mm |
Largeur (impériale) | 3,35 po |
Largeur (métrique) | 85 mm |
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Stérilité | Anneaux de condensation | Coins entaillés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Stérilité | Anneaux de condensation | Coins entaillés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10392642
![]() |
Thermo Scientific™
250002 |
Toutes les microplaques | Stériles | Non | Non |
261.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10046891
![]() |
Thermo Scientific™
250003 |
Toutes les microplaques | Non stérile | Non | Non |
238.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10622212
![]() |
Thermo Scientific™
250005 |
Toutes les microplaques | Non stérile | Non | Non |
581.00€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10265502
![]() |
Thermo Scientific™
253623 |
Toutes les microplaques | Non stérile | Oui | Non |
480.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10275502
![]() |
Thermo Scientific™
253624 |
Toutes les microplaques | Stériles | Oui | Non |
502.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10040401
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
263339 |
Plaque 96 puits | Non stérile | Oui | Bord long |
147.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10334311
![]() |
Thermo Scientific™
264122 |
Plaque 96 puits | Stériles | Oui | Bord long |
154.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10752753
![]() |
Thermo Scientific™
264611 |
Plaque à 384 puits | Stériles | Non | Bord long |
328.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10393072
![]() |
Thermo Scientific™
264612 |
Plaque à 384 puits | Non stérile | Non | Bord long |
340.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10766723
![]() |
Thermo Scientific™
264616 |
Plaque à 384 puits | Stériles | Non | Bord long |
397.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10242913
![]() |
Thermo Scientific™
264623 |
Plaque 96 puits | Stériles | Oui | Bord long |
128.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10601922
![]() |
Thermo Scientific™
448143 |
Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray | Non stérile | Non | Bord long | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
- Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard.
- Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
- Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
- Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
Spécification
Polystyrène | |
127 mm | |
85 mm |
5 po | |
3,35 po |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.