Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 10752753
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque à 384 puits
Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray
Toutes les microplaques
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Coins entaillés:
Bord long
Non
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
180 pièces
50 pièces
60 pièces
Code produit. 10752753
Marque: Thermo Scientific™ 264611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard
  • Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
  • Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
  • Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur clair
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,35 x 0,3 po (127 x 85 x 7,9 mm)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stériles
Nbre de puits 384
Hauteur (métrique) 7.9mm
Longueur (impériale) 5 po
Longueur (métrique) 127mm
Anneaux de condensation Non
Hauteur (impériale) 0,3 po
Nbre par carton 60
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l) 5 x 3,35 in (127 x 85 mm)
Barrière anti-évaporation Oui
Largeur (impériale) 3,35 po
Largeur (métrique) 85mm
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) -20°C à +80°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Plaque à 384 puits
Coins entaillés Bord long
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.