Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe et profil bas Nunc™ de 5,0 ml
Une solution robuste pour le stockage d’échantillons solides ou liquides, ces tubes à profil bas sont disponibles dans des configurations répondant à vos exigences de suivi et de conditionnement.
Marque: Thermo Scientific™ 374322
285.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.99800kg
Description
Une solution robuste pour le stockage d’échantillons solides ou liquides. Disponibles dans des configurations répondant à vos exigences de suivi et d’emballage, les tubes universels à profil bas Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml à filetage externe sont dotés de codes-barres 2D, de graduations, d’un patch blanc pour l’étiquetage et d’une conception à col large pour l’ajout et l’extraction faciles de matériaux d’échantillons. La conception à filetage externe minimise les risques de contamination dans les procédures de manipulation manuelle. Les tubes et le rack sont destinés à être stockés jusqu’aux températures d’azote liquide en phase vapeur.
Conception de tube flexible
- Son col large facilite l’accès aux forceps pour ajouter environ (3) sections de tissus de 1 mm, des matériaux végétaux ou d’autres échantillons solides à stocker
- La hauteur globale du tube de moins de 50 mm et la forme de son fond en U permettent un accès pratique avec des cônes de pipettes de longueur standard lorsqu’il est utilisé pour stocker des liquides
- Disponibles avec ou sans code-barres 2D
- Comportent des graduations imprimées et une surface inscriptible blanche pour l’identification manuelle des échantillons
- Peuvent être achetés en portoir verrouillable universel ou en vrac pour répondre à vos besoins en matière de manipulation d’échantillons
Conception du bouchon
- Le bouchon est doté d’un bouchon vissé compatible avec l’automatisation et l’équipement de bouchage et de débouchage Nunc
- Le tube avec le bouchon à filetage externe est conçu pour le stockage cryogénique jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D unique permanent gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Désormais disponibles dans un rack à code-barres afin de permettre le suivi du rack en plus des tubes individuels
- Le lecteur de codes-barres 2D Thermo Scientific décode instantanément le code-barres de chaque tube et transfère l’information vers votre application ou base de données
- Les tubes comportent un espace blanc inscriptible pour les informations relatives aux échantillons en plus, ou au lieu, d’utiliser des codes-barres 2D
Contrôle qualité rigoureux
- Les codes-barres 2D sont scannés après la fabrication afin de garantir la lisibilité
- Les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Les tubes sont testés contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
Spécification
Tube universel | |
Cryotube universel Nunc de 5 ml à profil bas avec 2D, sans rack, 24 tubes/sachet | |
Conique | |
Externe | |
240 | |
4,5 mL | |
Cryotube Nunc™ Universal | |
Oui | |
240 caisses (tube) | |
0,169 oz. | |
Bouchon universel sans joint, avec filetage externe |
Le produit est certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxines | |
5 mL | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Étiquette blanche et graduations | |
24 | |
Oui, 2D | |
SAL 10-6 | |
Oui | |
HDPE | |
Oui |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.