Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe et profil bas Nunc™ de 5,0 ml
Une solution robuste pour le stockage d’échantillons solides ou liquides, ces tubes à profil bas sont disponibles dans des configurations répondant à vos exigences de suivi et de conditionnement.
138.00€ - 825.00€
Spécification
Type de produit | Tube universel |
---|---|
Graduated | Oui |
Anti-rotation | Oui |
Capacité (impériale) | 0,169 oz. |
Exempt de DNase | Oui |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15217468
|
Thermo Scientific™
331840 |
Rack à verrouillage vide avec couvercle pour tubes universels de 5 ml à profil bas |
138.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15292986
|
Thermo Scientific™
374321 |
Cryotube universel Nunc de 5 ml à profil bas non 2D, dans le rack à verrouillage, 24 tubes/rack |
360.00€
240 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15204147
|
Thermo Scientific™
374320 |
Cryotube universel Nunc de 5 ml à profil bas avec code 2D, dans le rack à verrouillage, 24 tubes/rack |
520.00€
240 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15297458
|
Thermo Scientific™
374322 |
Cryotube universel Nunc de 5 ml à profil bas avec 2D, sans rack, 24 tubes/sachet |
464.00€
240 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15207468
|
Thermo Scientific™
374323 |
Cryotube universel Nunc de 5 ml à profil bas non 2D, sans rack, 24 tubes/sachet |
325.00€
240 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15553714
|
Thermo Scientific™
374320-BR |
Tubes cryogéniques universels de 5 ml à profil bas Nunc avec code-barres en 2D, dans un rack à loquet à code-barres, 24 tubes / rack |
825.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15563714
|
Thermo Scientific™
374321-BR |
Tube cryogénique universel de 5 ml à profil bas sans code-barres en 2D, dans un rack à loquet à code-barres, 24 tubes / rack |
575.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15573694
|
Thermo Scientific™
331840-BR |
Rack à verrouillage vide avec couvercle pour tubes universels de 5 ml à profil bas |
277.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Une solution robuste pour le stockage d’échantillons solides ou liquides. Disponibles dans des configurations répondant à vos exigences de suivi et d’emballage, les tubes universels à profil bas Thermo Scientific™ Nunc™ 5,0 ml à filetage externe sont dotés de codes-barres 2D, de graduations, d’un patch blanc pour l’étiquetage et d’une conception à col large pour l’ajout et l’extraction faciles de matériaux d’échantillons. La conception à filetage externe minimise les risques de contamination dans les procédures de manipulation manuelle. Les tubes et le rack sont destinés à être stockés jusqu’aux températures d’azote liquide en phase vapeur.
Conception de tube flexible
- Son col large facilite l’accès aux forceps pour l’ajout d’environ trois sections de tissus de 1 mm, des matériaux végétaux ou d’autres échantillons solides pour le stockage
- La hauteur hors tout du tube est inférieure à 50 mm et la forme de son fond en U permettent un accès pratique avec des pointes de pipettes de longueur standard lorsqu’il est utilisé pour le stockage de liquides
- Disponibles avec ou sans code-barres 2D
- Comportent des graduations imprimées et une surface inscriptible blanche pour l’identification manuelle des échantillons
- Peuvent être achetés en rack verrouillable universel ou en vrac pour répondre à vos besoins en termes de manipulation d’échantillons
- Le bouchon à vis est d’une structure monobloc avec un joint en PP intégré — impossible de trop serrer à la main
- Le bouchon avec joint et le tube sont compatibles avec un stockage allant de la température ambiante jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide
- Code-barres 2D unique permanent gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Désormais disponibles dans un rack à code-barres afin de permettre le suivi du rack en plus des tubes individuels
- Le lecteur de codes-barres 2D de Thermo Scientific décode instantanément le code-barres de chaque tube et transfère l’information vers votre application ou base de données
- Les tubes comportent un espace blanc inscriptible pour les informations relatives aux échantillons en plus, ou au lieu, d’utiliser des codes-barres 2D
- Les codes-barres 2D sont scannés après la fabrication afin de garantir la lisibilité
- Les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Les tubes sont testés contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
Spécification
Tube universel | |
Oui | |
Oui |
Oui | |
0,169 oz. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.